Läs mer
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 lågprofilsbänkvåg, modeller TD52XW QL
Produktkod. 15918615 Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
D52XW15WQDL5-EU
D52XW15WQDL5-M
D52XW15WQL5-EU
D52XW15WQL5-M
D52XW30WQDL5-M
D52XW30WQL5-EU
D52XW30WQL5-M
D52XW60WQDL5-EU
D52XW60WQDL5-M
D52XW60WQL5-EU
D52XW60WQL5-M
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15918615
Brand: OHAUS™ 30471126
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionella bänkvåg är idealisk för en mängd olika applikationer. Byggd hållbart och utrustad med avancerade funktioner som maximal konfigurerbarhet utskrift, GMP/GLP datautmatning, bibliotek/användarhantering och flera anslutningsalternativ.
  • Användarvänlig modell med en lättanvänd knappsats, stor bakgrundsbelyst display och oformaterad text på skärmen som guidar dig genom användningen.
  • Slitstark konstruktion med plattform i rostfritt stål, ram, IP67 lastcell och IP68-indikator.
  • Defender uppfyller NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typgodkännanden (beroende på region).
  • Har vanliga industriella lägen och stöder ett bibliotek med 50 000 objekt med 1 000 användarprofiler för enkel datahantering.
  • Inkluderar GMP/GLP med tid/datum för resultatspårbarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 20 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp Lättåtkomliga kommunikationsportar inklusive RS232 och Micro SD-kortplats (ingår), andra RS232/RS485/USD-enhet, Ethernet och WiFi/Bluetooth, Diskret I/O och analog utgång (säljs separat som tillbehör); GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka
Konstruktion Plattform och ram i rostfritt stål av 304-kvalitet, IP68-indikator i rostfritt stål, IP67-lastcell, halkfria justerbara gummifötter
Kapacitet 30.00 kg
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 2.000000 g
Modell D52XW30WQL5-EU
Skyddsklass Rostfri Seel IP68-indikator, IP67-lastcell
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Vägningslägen Custom, Gram, Kilogram, Metriska Tons, Ounce, Pound, Pound:Ounce, Tonne
Mått (L x B x H) 677 x 400 x 122 mm
Vikt (metrisk) 17.240 kg