Läs mer
Thermo Scientific™ Avjoniseringskassetter
Produktkod. 12311278 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
B-Pure™
Bantam™ Avjonisator, B-Pure™
Milli-Q Millipore Vattensystem
Nanopure
Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ eller Nanopure™ Vattenreningssystem enligt indikation
Hartstyp:
Aktivt kol
Blandad säng, Ultrapure , Syre och organiskt avlägsnande
Blandad säng, aktivt kol
Extruderad kol
Makroretikulär, aktivt kol
Mixed Bed
Poröst starkt anjonbyte
Poröst starkt jonbyte
Starkt anjonutbyte
Starkt katjonutbyte
Super-C kol
Syreborttagning blandad säng
Syreborttagningsharts
Tvåbädds jonbyte
Ultraren, syreborttagning
Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande
Kapacitet:
1680 korn
1760 korn
18 g
2000 gal.
275 grains/2000 gal.
275 korn/9 g
30 g
3170 korn
365 grains/2000 gal./12 g
455 korn/30 g
5000 gal.
5000 gal. (som CaCO 3 )
550 korn
785 grains/1000 gal.
875 korn
För användning med (applikation):
Anjonborttagning
Förbehandling
Förbehandling Macropure
Jonbyte, ultrarent
Katjonborttagning
Organiskt borttagning
Patron för hög kapacitet; tvåbädds jonbyte; full storlek
Syre och demineralisering
Syreborttagning
Ultrapure
Ultrapure och organiskt avlägsnande
Ultrapure och syreborttagningsharts
Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande
Packungsgröße:
1 enhet
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12311278
Marke: Thermo Scientific™ D0815
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Välj från en mängd Thermo Scientific™ Avjoniseringskassetter för utvalda Thermo Scientific™ Barnstead™ vattensystem, baserat på din applikation.
Välj från en mängd Thermo Scientific™ Avjoniseringskassetter baserade på dina applikationsbehov. Dessa patroner är för användning med Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ , B-Pure™ eller Nanopure™ vattenreningssystem enligt anvisningarna.
  • Val av hel eller halv patroner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning Patron för katjonborttagning; starkt katjonbyte; full
Kapacitet 3170 korn
Hartstyp Starkt katjonutbyte
För användning med (applikation) Katjonborttagning
För användning med (utrustning) Bantam™ Avjonisator, B-Pure™
Typ Avjonisatorkassett
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt