Läs mer
Thermo Scientific™ Avjoniseringskassetter
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
B-Pure™
Bantam™ Avjonisator, B-Pure™
Milli-Q Millipore Vattensystem
Nanopure
Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ eller Nanopure™ Vattenreningssystem enligt indikation
Hartstyp:
Aktivt kol
Blandad säng, Ultrapure , Syre och organiskt avlägsnande
Blandad säng, aktivt kol
Extruderad kol
Makroretikulär, aktivt kol
Mixed Bed
Poröst starkt anjonbyte
Poröst starkt jonbyte
Starkt anjonutbyte
Starkt katjonutbyte
Super-C kol
Syreborttagning blandad säng
Syreborttagningsharts
Tvåbädds jonbyte
Ultraren, syreborttagning
Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande
För användning med (applikation):
Anjonborttagning
Förbehandling
Förbehandling Macropure
Jonbyte, ultrarent
Katjonborttagning
Organiskt borttagning
Patron för hög kapacitet; tvåbädds jonbyte; full storlek
Syre och demineralisering
Syreborttagning
Ultrapure
Ultrapure och organiskt avlägsnande
Ultrapure och syreborttagningsharts
Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Kapacitet:
1680 korn
1760 korn
18 g
2000 gal.
275 grains/2000 gal.
275 korn/9 g
30 g
3170 korn
365 grains/2000 gal./12 g
455 korn/30 g
5000 gal.
5000 gal. (som CaCO 3 )
550 korn
785 grains/1000 gal.
875 korn
Beskrivning
Välj från en mängd Thermo Scientific™ Avjoniseringskassetter baserade på dina applikationsbehov. Dessa patroner är för användning med Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ , B-Pure™ eller Nanopure™ vattenreningssystem enligt anvisningarna.
- Val av hel eller halv patroner
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Hög temperatur, syreborttagningspatron |
| Hartstyp | Syreborttagningsharts |
| För användning med (applikation) | Syreborttagning |
| För användning med (utrustning) | B-Pure™ |
| Typ | Avjonisatorkassett |