Läs mer
Eppendorf™ Leverans till Factory Gate
För användning med (applikation):
Delivery of >100, <180 kg Equipment
Delivery of >180 kg Equipment
Delivery of <100 kg Equipment
Beskrivning
- Leverans till fabriksporten
- Leverans till första dörr på slutkundssidan
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Leverans till fabriksporten (> 100 /< 180 kg) |
| Serviceerbjudande | Leverans av fabriksport |
| För användning med (applikation) | Delivery of >100, <180 kg Equipment |