Läs mer
Denatonium benzoate
Produktkod. p-7042013
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15493709
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61048.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Den bittraste föreningen kända
Den bittraste föreningen kända Denatoniumbensoat används som alkoholdenatureringsmedel och smakämnen i läkemedel. Det används också i frostskyddsmedel, förhindrande av nagelbitning, passningstestning av andningsmasker, djuravstötande medel, flytande tvål och schampon. Vidare används det i luftvårdsprodukter. Det fungerar som H1 antihistamin. Utöver detta används det som desinfektionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den bittraste föreningen som är känd Denatoniumbensoat används som alkoholdenatureringsmedel och smakämnen i läkemedel. Det används också i frostskyddsmedel, förhindrande av nagelbitning, passningstestning av andningsmasker, djuravstötande medel, flytande tvål och schampon. Vidare används det i luftvårdsprodukter. Det fungerar som H1 antihistamin. Utöver detta används det som desinfektionsmedel.
Löslighet
Löslig i isopropylalkohol, metanol. Något löslig i aceton. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3734-33-6
Molekylformel C28H34N2O3
Synonym unii-m5ba6gaf1o
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Denatoniumbensoat
Kvantitet 1 g
Löslighet Löslig i isopropylalkohol, metanol. Något löslig i aceton. Olösligt i eter.
Smältpunkt 164 °C till 169 °C
Formel vikt 446.59
Fysisk form Fast
Färg Vitt
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Denatonium benzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Bitrex
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.