Läs mer
Thermo Scientific™ Täta förvaringsställ för Chest ULTs och Cryo Storage
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
Tallrikar (10 st/ställ)
Tallrikar (11/ställ)
Tallrikar (12/ställ)
Tallrikar (15/stativ)
Tallrikar (18/ställ)
Tallrikar (9/ställ)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En bekväm, strömlinjeformad process för att maximera provlagringen i ditt laboratorium. Thermo Scientific™ Täta förvaringsställ för Chest ULTs och Cryo Storage är designade för att hålla rör från μ200 L upp till μ5,0 L, och erbjuder maximerad provlagringskapacitet för ultralåga frysar och kryogena frysar med stor kapacitet.
- Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rörställ (kryogena och ultralåga frysar) |
| Beskrivning | Ställ för rör (kryogena och ultralåga frysar) |
| Färg | Silver |
| Håller | Tallrikar (12/ställ) |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Matrix 0,75 mL rör, 0,75 mL rör med DuraSeal, 500 μL skruvtoppsrör, 1,4 mL rör, 1,4 mL rör med DuraSeal, 1,4 mL rör med HRC, 1,0 mL Cryobank rör, 2,0 mL Cryobank universal 8 in 1 bank universalbank. |
| Fryskompatibilitet (kapacitet) | Thermo Scientific CryoPlus 1 (håll 7 ställ), CryoPlus 2 (rymmer 16 ställ), CryoPlus 3 (rymmer 30 ställ), CryoPlus 4 (rymmer 51 ställ) Thermo Scientific -86 °C och -40 °C frysboxar: 12,7 kub. ft. (rymmer 33 rack), 17 cu. ft. (rymmer 810 ställ), |
| Bredd (metrisk) | 13.5 cm |
| Bredd (engelska) | 5,3 tum |
| Höjd (metrisk) | 69 cm |
| Visa mer |