Läs mer
Thermo Scientific™ Täta förvaringsställ för Chest ULTs och Cryo Storage
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
Tallrikar (10 st/ställ)
Tallrikar (11/ställ)
Tallrikar (12/ställ)
Tallrikar (15/stativ)
Tallrikar (18/ställ)
Tallrikar (9/ställ)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En bekväm, strömlinjeformad process för att maximera provlagringen i ditt laboratorium. Thermo Scientific™ Täta förvaringsställ för Chest ULTs och Cryo Storage är designade för att hålla rör från μ200 L upp till μ5,0 L, och erbjuder maximerad provlagringskapacitet för ultralåga frysar och kryogena frysar med stor kapacitet.
- Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Rörställ (kryogena och ultralåga frysar) |
| Beskrivning | Ställ för rör (kryogena och ultralåga frysar) |
| Färg | Silver |
| Håller | Tallrikar (15/stativ) |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Matrix 200 μL universalrör med skruvar, 500 μL förvaringsrör, 500 μL förvaringsrör med DuraSeal, 0,5 mL Nunc Cryobank-rör |
| Fryskompatibilitet (kapacitet) | Thermo Scientific CryoPlus 1 (håll 7 ställ), CryoPlus 2 (rymmer 16 ställ), CryoPlus 3 (rymmer 30 ställ), CryoPlus 4 (rymmer 51 ställ) Thermo Scientific mekanisk kryogen frysbox 6,8 kub. ft. (rymmer 18 rack), 10,3 cu. ft. (rymmer 27 ställ) |
| Bredd (metrisk) | 13.5 cm |
| Bredd (engelska) | 5,3 tum |
| Höjd (metrisk) | 57.2 cm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido