Läs mer
Honeywell KCL™ Dermatril™ P 743 Handskar
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Engångsskyddshandske enligt EN 374
- Den kemiska såväl som den mekaniska resistensen är ökad jämfört med Dermatril™ 740
- Kan användas längre och ger skydd mot ett bredare utbud av farliga ämnen.
- Godkänd för livsmedelsförädling enligt EU 1935/2004
- Livsmedelsklassad genom RAL-godkännande
- Silikonfri handskyta
- Uppfyller kraven i EN 455
- Medicinsk utrustning enligt direktiv 93/42/EWG
- Fri från naturlig latex
- Resistent mot en mängd cytostatika virusresistenta enl ASTM 1671:2007
- Hög taktilitet
- Utmärkt bärkomfort
- Ökat rivmotstånd
- Förbättrat grepp
- God kemikaliebeständighet
- Snygg passform
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM 1671:2007 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Godkänd för livsmedelsförädling enligt EU 1935/2004. EG-kategori PSA 3 |
| Färg | Blått |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Storlek | 10 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.2 mm |
| Kvantitet | 50/Pk |
| Motståndskraftig mot | Olika cellgifter, virusresistenta mot ASTM F1671: 2007 |
| Visa mer |