Läs mer
BRAND™ Exsickator med knopplock
Produktkod. p-7164777 Handla allt Brand Produkter
Storlek:
150 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10728051
Brand: BRAND™ 65031
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Exsickator med knopplock inkluderar en dubbad basring för förbättrad stabilitet.
  • Borosilikatglas 3.3
  • DIN 12491
  • Precis slipade platta flänsar
  • Basringens yta dubbad för att förbättra stabiliteten och hjälpa till att förhindra sprickor
  • Utbytbart lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borosilikatglas 3.3
Produkttyp Torkskåp
Inkluderar Knopp Lock
Storlek 150 mm
Höjd (metrisk) 25.2 mm
Diameter (metrisk) Yttre 215 mm