Läs mer
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel™ Endotoxinborttagningskolonner, 1 ml
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel Endotoxin Removing Gel and Columns ger en snabb metod för att ta bort endotoxiner (lipopolysackarider eller LPS) från prover.
Höjdpunkter:
Affinitetsbaserad– använder immobiliserat polymixin B för att avlägsna endotoxiner genom att binda till deras lipid A-domäner
Hög kapacitet– 1 ml av Detoxi-Gel Harts tar bort minst 9995 endotoxinenheter från ett 5 ml prov innehållande 10 000 EU av lipopolysackarid (LPS)
Återanvändbar– ingen förlust av bindningskapacitet även efter 10 regenerationer; kräver aktivering och regenerering med 1% natriumdeoxicholat (delnr 89904)
Testning krävs– proteinåtervinning är beroende av proteintyp och koncentration; empiriska tester krävs för att validera metoden för särskilda proteinprover
Mångsidig– ta bort endotoxin från proteinlösningar, cellodlingsmedia och farmakologiska komponenter
Krävs
Natriumdeoxycholat (delnr 89904) för hartsaktivering och regenerering.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA per reaktion |
| Beskrivning | Detoxi-Gel Endotoxinborttagningskolonner, 1 ml |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Detoxi-Gel |
| Kvantitet | 5 kolonner |
| Mål | Avlägsnande av endotoxin |
| Typ | Endotoxin-avlägsnande kolumn |
| Stationär fas | Polymixin B |
| Formatera | Centrifugkolonn |
| Visa mer |