Läs mer
Fisherbrand™ Deuterium lampor
Produktkod. 16240942 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
ABI 757 759 783A 785A 1000S 980 120A 130A
Agilent 1100 DAD, 8453
Agilent 1100 VWD lång livslängd
Agilent 1100, 1200 DAD
Agilent 1100, 1200 G1315/G1365
Agilent 1290 DAD
Dionex PDA-100, PDA-3000, AD25
Dionex Ultimat UVD 3000 Nano LC D2
Hitachi L & U-serien
Jasco UV970 975 (B&C) 1570 1575 2070 2075 3075, MD900 MD1500 MD2000
Jasco V-500 530 550, 560 570 600 630 650 660 670 700 & 7800 7850
PE Lambda 2 till 45 800 900 Bio , 55X-serien LC480
Shimadzu LC2010, D2
Shimadzu SPD10A, AVP, AV, AVVP
Shimadzu UV Spec, BioSpec-mini
Varian Prostar 325 335 long Life
Varian Prostar 330 DAD
Varian Prostar 340 345
Varian UV50/100/200 9050
Vattnen Acquity 2489/2998
Waters 2487 lång livslängd
Waters 996, 2996 PDA med lång livslängd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16240942
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för kompatibilitet med en mängd olika instrument. Fisherbrand™ Deuteriumlampor är individuellt testade, certifierade och garanterade enligt samma specifikationer som OEM.
  • Tillverkad i toppmoderna tillverkningsanläggningar godkända av lamptillverkare
  • Full spårbarhet av tillverkade produkter
  • Lampor finns för alla större instrument
Specifikationer
Ljuskälla UV
Våglängd 400/160 nm
Bländarstorlek (metrisk) 1 mm
För användning med (utrustning) Hitachi L & U-serien
Förpackningsmängd 1 st
Produkttyp Deuterium lampa