Läs mer
Epredia™ Dewax och HIER buffert L,M,H
Product Code. 15210715 Shop All Epredia Products
Click to view available options
Lösningstyp:
Buffert - Hög
Buffert - Låg
Buffert - Medium
Unit Size:
1 L
Product Code. 15210715
Brand: Epredia™ TA999DHBL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Epredia™ Dewax and Heat Induced Epitope Retrieval (HIER) Buffertar automatiserar samtidigt avparaffinering, rehydrering och epitopåtervinning i Epredia™ PT-modul.
Automatisk avparaffinering (avvaxning) och återhydrering av IHC-objektglas är ett idealiskt sätt att minska omläggningstiden och förbättra ett smidigt arbetsflöde. Vattenhaltig avparaffinering är den bästa metoden för IHC-instrument idag men ger ofta ofullständig avparaffinering. Dewax och Heat Induced Epitope Retrieval (HIER) buffertarna automatiserar samtidigt avparaffinering, rehydrering och epitopåtervinning i Epredia PT-modul. Den nya egenutvecklade formuleringen eliminerar manuella steg och förbättrar handläggningstiden. Dessutom överensstämmer resultaten med traditionella metoder vilket innebär att de snabbt kan integreras i rutinmässiga arbetsflöden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Dewax och HIER Buffer
Kvantitet 10 x 100 mL
Lösningstyp Buffert - Låg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Carbol Fuchsin-Kinyoun Solution (Cold Technique)
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P391-Samla upp spill.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, phenol, basic fuchsin, isopropanol, methanol