Läs mer
Dexamethasone 9,11-epoxide, MedChemExpress
Produktkod. p-200097730
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. 16498948
Brand: Medchem Express HYN0348
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Dexamethasone 9,11-epoxide, a compound extracted from patent CN 106520896 A and RU 2532902 C1, is an intermediate in the preparation of dexamethasone.
Dexamethasone 9,11-epoxide, a compound extracted from patent CN 106520896 A and RU 2532902 C1, is an intermediate in the preparation of dexamethasone.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dexamethasone 9,11-epoxide
CAS 24916-90-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H28O5
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (268.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER C[C@@]12[C@](C(CO)=O)(O)[C@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@]3(O5)[C@]5([H])C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 372.45
Formel vikt 372.45
Procent renhet 99.3%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.