Läs mer
Di-n-butylamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11469153
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
Produktkod. 11469153
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11671.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 111-92-2 | C8H19N | 129.247 g/mol
Di-n-butylamin är en viktig mellanprodukt som används för olika tillämpningar i organisk syntes. Det är involverat i produktionen av gummikemikalier som di-n-butyltiokarbamattiuram, emulgeringsmedel och dibutyletanolamin, som används i beläggningar och färger. Det används också som mjukgörare i PVC-matris och som korrosionsinhibitor i ett vattensystem. Den spelar en viktig roll som katalysator vid vulkanisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Di
-n-butylamin är en viktig mellanprodukt som används för olika tillämpningar inom organisk syntes. Det är involverat i produktionen av gummikemikalier som di-n-butyltiokarbamattiuram, emulgeringsmedel och dibutyletanolamin, som används i beläggningar och färger. Det används också som mjukgörare i PVC-matris och som korrosionsinhibitor i ett vattensystem. Den spelar en viktig roll som katalysator vid vulkanisering.
Löslighet
Blandbar med vatten, eter, etanol och aceton.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, koldioxid, zink, järn och koppar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-92-2
Molekylformel C8H19N
Molekylvikt (g/mol) 129.247
MDL-nummer MFCD00009429
InChI-nyckel JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
PubChem CID 8148
IUPAC-namn N-butylbutan-1-amin
LEDER CCCCNCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butylamine
Smältpunkt °C to 62°C
Densitet 0.767
Kokpunkt 159°C to 160°C
Flampunkt 39°C (102°F)
Analysprocentintervall ≥98%
Linjär formel [CH3(CH2)3]2NH
Brytningsindex 1.4169
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2248
Beilstein 506001
Merck Index 14,3032
Löslighetsinformation Miscible with water,ether,ethanol and acetone.
Formel vikt 129.25
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Di-n-butylamine
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Di-n-butylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.