Läs mer
Di-tert-butyltenndiklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11314567
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
Produktkod. 11314567
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039619.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19429-30-2 | C8H18Cl2Sn | 303.842 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19429-30-2
Molekylformel C8H18Cl2Sn
Molekylvikt (g/mol) 303.842
MDL-nummer MFCD00009854
InChI-nyckel PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym di-tert-butyldichlorostannane, di-tert-butyltin dichloride, di-t-butyltin dichloride, ditert-butyl dichloro stannane, acmc-1bpuo, di-tert-butylzinndichlorid
PubChem CID 88053
IUPAC-namn ditert-butyl(diklor)stannan
LEDER CC(C)(C)[Sn](C(C)(C)C)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butyltin dichloride
Smältpunkt 42°C to 43°C
Färg Vitt
Kokpunkt 66°C (3 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Acrid
Linjär formel [(CH3)3C]2SnCl2
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2928
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 303.83
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.