Läs mer
Bochem™ Diamantpenna med oktaederspets
Längd (metrisk):
135 mm
Beskrivning
- Permanent märkning av glas och objektglas
- Oktaederpunkt
- Stålhandtag
Specifikationer
Specifikationer
| Handtagsmaterial | Stål |
| Längd (metrisk) | 135 mm |
| Beskrivning | Diamantpenna |
| För användning med (applikation) | Permanent märkning av glasmikroskopobjektglas och andra laboratorieglas |
| Tipsstil | Octahedron Point |