Läs mer
Kiselgur, J.T. Baker™
Produktkod. 15538774 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Poly Pail
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 15538774
Brand: Avantor J.T.Baker E40608
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
CAS 68855-54-9
Molekylformel CNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 105.988
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC-namn disodium;carbonate
LEDER C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Diatomaceous Earth
Förpackning Poly Pail
Partikelstorlek 33 Micron
Densitet 1L = 2.30kg
Kvantitet 1 kg