Läs mer
Dibenzoylmethane, 98%
Produktkod. 10676544 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
Produktkod. 10676544
Brand: Thermo Scientific Acros 112600100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 120-46-7 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-46-7
Molekylformel C15H12O2
Molekylvikt (g/mol) 224.26
MDL-nummer MFCD00003085
InChI-nyckel NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzoylmethane, 1,3-diphenyl-1,3-propanedione, 2-benzoylacetophenone, phenyl phenacyl ketone, 1,3-propanedione, 1,3-diphenyl, rhodiastab 83, omega-benzoylacetophenone, dibenzoyl-methane, karenzu dk2, unii-ans7me8okc
PubChem CID 8433
ChEBI CHEBI:75417
IUPAC-namn 1,3-difenylpropan-1,3-dion
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzoylmethane
Namnnotering 98%
Smältpunkt 75°C to 79°C
Färg Gult
Kokpunkt 219°C to 221°C (18.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5COCH2COC6H5
Kvantitet 10 g
Beilstein 07,769
Merck Index 15,3014
Formel vikt 224.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.