Läs mer
Diklormetan, 99,9 %, för biokemi, stabiliserat med ca. 50 ppm amylen, Ac, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4813457 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Unit Size:
1 L
2.5 L
Product Code. 12624997
Brand: Thermo Scientific Acros 406910010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Diklormetan, 99,9 %, för biokemi, stabiliserat med ca. 50 ppm amylen, AcroSeal™ .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifications
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
Smältpunkt -97.0°C
Densitet 1.3250g/mL, 1.325
Kokpunkt 39.0°C to 40.0°C
Kvantitet 1 L
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Analysprocentintervall 99.85% min. (GC)
Linjär formel CH2Cl2
Viskositet 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01,6
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15,6135
Löslighetsinformation Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and dmf
Formel vikt 84.93
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Biokemisk
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.