Läs mer
Diklormetan, 99+%, extra ren, stabiliserad med amylen, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE Bottle
Metal can
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -97°C |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 39°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 350mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.43 mPaS at 20°C |
| Formel vikt | 84.93g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Dichloromethane
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.