Läs mer
Diklorometan CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,8 %, innehåller amylen som stabilisator, Honeywell Riedel-de Haën™
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- För HPLC och organisk syntes
- Högrena, mångsidiga lösningsmedel
- Hög konsistens från parti till parti
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloromethane |
| Smältpunkt | -97°C |
| Namnnotering | for HPLC, contains amylene as stabilizer |
| Densitet | 1.325g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 39.8°C to 40°C |
| Kvantitet | 6 x 1 L |
| Brytningsindex | n20/D 1.424 |
| Linjär formel | CH2Cl2 |
| Ångtryck | 6.83 psi (20°C) |
| Beilstein | 1730800 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Dichloromethane
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.