Läs mer
Diklorometan CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,8 %, innehåller amylen som stabilisator, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15694540
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15694540
Brand: Honeywell-Chromasolv 348564X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Produkten filtrerades genom ett 0,2 μm filter
  • För HPLC och organisk syntes
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel
  • Hög konsistens från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
Smältpunkt -97°C
Namnnotering for HPLC, contains amylene as stabilizer
Densitet 1.325g/mL at 25°C
Kokpunkt 39.8°C to 40°C
Kvantitet 4 x 2.5 L
Brytningsindex n20/D 1.424
Linjär formel CH2Cl2
Ångtryck 6.83 psi (20°C)
Beilstein 1730800
Formel vikt 84.93g/mol
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.