Läs mer
Dichloromethane, Gel Permeation Chromatography (GPC), Stabilised with Amylene, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
:
2.5L, Plastic Coated Glass bottle
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -97°C |
| CAS | 75-09-2 |
| Färg | Colorless |
| Kokpunkt | 39°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Plastic-coated Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Molekylformel | CH2Cl2 |
| MDL-nummer | MFCD00000881 |
| Ångtryck | 350mbar at 20°C |
| Visa mer |