Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Diklofenaknatrium, 98 %
Produktkod. 12317163 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. 12317163
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Diklofenaknatrium, CAS # 15307-79-6, är ett icke-steroidt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) som hämmar prostaglandinsyntesen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Diklofenak är ett icke-steroidt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) med antiinflammatoriska och smärtstillande egenskaper
  • Diklofenak har visat sig ha antitumörförmåga genom hämning av MYC-uttryck och glukosmetabolism i modeller av melanom och leukemi
Användningsområden
  • Diklofenaknatrium kan användas som en antioxidant och fria radikaler
  • Det har visat sig ha antibakteriell aktivitet mot Listeria, E. coli och M. tuberculosis delvis genom hämning av bakteriell DNA-syntes
  • Det kan användas för att studera metabolisk aktivitet som ett CYP2C9-substrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diclofenac sodium
CAS 15307-79-6
Smältpunkt 283.0°C to 285.0°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C14H10Cl2NNaO2
Kvantitet 10 g
Merck Index 15,3091
Synonym diclofenac sodium, sodium diclofenac, diclofenac sodium salt, voltaren, solaraze, anthraxiton, prophenatin, allvoran, batafil, delimon
Löslighetsinformation Solubility in water: 50mg/mL
InChI-nyckel KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)[O-])NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.[Na+]
IUPAC-namn natrium;2-[2-(2,6-dikloranilino)fenyl]acetat
Molekylvikt (g/mol) 318.13
PubChem CID 5018304
ChEBI CHEBI:4509
Formel vikt 318.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diclofenac sodium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.