Läs mer
Dicumyl peroxide, 99%
Produktkod. 10536821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10536821
Brand: Thermo Scientific Acros 349885000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 80-43-3 | C18H22O2 | 270.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Radikala initiativtagare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-43-3
Molekylformel C18H22O2
Molekylvikt (g/mol) 270.37
MDL-nummer MFCD00036227
InChI-nyckel XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicumyl peroxide, cumene peroxide, cumyl peroxide, percumyl d, perkadox b, diisopropylbenzene peroxide, perkadox bc, perkadox sb, dicumenyl peroxide, peroxide, bis 1-methyl-1-phenylethyl
PubChem CID 6641
IUPAC-namn 2-(2-fenylpropan-2-ylperoxi)propan-2-ylbensen
LEDER CC(C)(C1=CC=CC=C1)OOC(C)(C)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicumyl peroxide
Namnnotering 99%
Smältpunkt 38.0°C to 41.0°C
Färg Vitt
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Iodometry)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel [C6H5C(CH3)2]2O2
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vikt 270.37
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.