Läs mer
Diethyl ether, 99.5%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal™
Produktkod. 10018031 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
Produktkod. 10018031
Brand: Thermo Scientific Acros 326861000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-namn etoxietan
LEDER CCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ether
Smältpunkt -116.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.7140g/mL, 0.714
Kokpunkt 34.6°C
Kvantitet 100 mL
Flampunkt −45°C
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Water <50ppm
Brytningsindex 1.3510 to 1.3530
Analysprocentintervall 99.5%
Rester efter avdunstning 0.001 % max.
Linjär formel (CH3CH2)2O
Viskositet 0.2448 mPa.s (20°C)
Vatten 0.005% Max. (Coulometric)
Löslighetsinformation Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Formel vikt 74.12
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Extra torr
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.