Läs mer
Diethyl isocyanomethylphosphonate, 97%
Produktkod. 10647094 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
Produktkod. 10647094
Brand: Thermo Scientific Acros 369240050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 41003-94-5 | C6H12NO3P | 177.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 41003-94-5
Molekylformel C6H12NO3P
Molekylvikt (g/mol) 177.14
MDL-nummer MFCD00042951
InChI-nyckel ICURVXBGGDVHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl isocyanomethylphosphonate, diethylisocyanomethylphosphonate, acmc-20al8q, diethoxycarbonyl methanisocyanide, diethyl isocyanomethyl phosphonate, diethoxyphosphinylmethyl isocyanide, isocyanomethylphosphonic acid diethyl ester, isocyanomethylphosphononic acid diethyl ester, 1-ethoxy isocyanomethyl phosphoryl oxyethane
PubChem CID 2734699
IUPAC-namn 1-[ethoxy(isocyanomethyl)phosphoryl]oxyethane
LEDER CCOP(=O)(C[N+]#[C-])OCC
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Diethyl isocyanomethylphosphonate
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.1050g/mL, 1.105
Kokpunkt 84°C to 87°C (0.1 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CNCH2P(O)(OC2H5)2
Brytningsindex 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 mL
Fieser 14,135
Formel vikt 177.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl isocyanomethylphosphonate
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Consejos de prudencia
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado