Läs mer
Dietylaminhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10592551 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5kg
Produktkod. 10592551
Brand: Thermo Scientific Acros 155891000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 660-68-4
MDL-nummer MFCD00012499
InChI-nyckel HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylamine hydrochloride, diethylammonium chloride, diethyl amine hydrochloride, n-ethylethanamine hydrochloride, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride, unii-ze9v3g1135, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride 1:1, diethylaminehydrochloride, diethylamine hcl, diethyl amine hcl
PubChem CID 10197650
IUPAC-namn N-etyletanamin;hydroklorid
LEDER CCNCC.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylamine hydrochloride
Namnnotering 99%
Smältpunkt 227.0°C to 230.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 320.0°C to 330.0°C
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C4H11N·HCl
Linjär formel (C2H5)2NH·HCl
Kvantitet 100 g
Beilstein 04,95
Merck Index 15,3122
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
Molekylvikt (g/mol) 109.6
Formel vikt 109.6
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.