Läs mer
BD Difco™ Komplettera VX med rekonstituerande vätska
:
Rekonstituerande vätska; Kvantitet: 10 ml; Förpackningstyp: Flaska
Beskrivning
- Supplement VX with Reconstituting Fluid används för att komplettera media för att odla kräsna mikroorganismer, särskilt Neisseria gonorrhoeae och Haemophilus influenzae .
- Lyofiliserat koncentrat
- Innehåller vitaminer, aminosyror, coenzymer och dextros
- Detta tillägg rekommenderas för att berika GC Agar media, Proteose No. 3 Agar och de selektiva agarerna för isolering av patogen Neisseria.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Att komplettera media för att odla kräsna mikroorganismer |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 100 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Vial Supplement VX w/ Fluid 1X100ml
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: hydrochloric acid, Diadenine sulphate