Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Diffus ljuspanel för fiberoptisk flexibel ljusledare
Handla allt Schott Produkter
Längd (metrisk):
78 mm
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
- Diffus och enhetlig belysning inom ett visst aktivt område.
- En vit spridarplatta i akryl ger en optimal kombination av enhetlighet och intensitet.
- Monteras direkt på respektive flexibel ljusledare med hjälp av tumskruv.
- Hus av robust, svartanodiserad aluminium.
- För användning med kall ljuskälla KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL.
- Mått: 137 x 58,5 x 23 mm hölje, 78 x 30 mm Active Area
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Diffus ansiktsljus |
| Mått (L x B x H) | 137 x 58,5 x 23 mm hölje, 78 x 30 mm aktivt område |
| För användning med (applikation) | Stereomikroskopi belysning |
| För användning med (utrustning) | KL1500 HAL, KL1600 LED, KL2500 LED kalla ljuskällor |
| Inkluderar | 2 x M6 hål för ledad arm (158 345) |
| Längd (engelska) | 3,1 tum. |
| Längd (metrisk) | 78 mm |
| Bredd (engelska) | 1,2 tum |
| Bredd (metrisk) | 30 mm |