Läs mer
Cole-Parmer™ SHM-250 Series Digi-Mantle Värmesats
Produktkod. 11778342
Kapacitet (metrisk):
100 till 250 ml
1000 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11778342
Brand: Cole-Parmer™ 3620415
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Add to basket
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Denna SHM-250 Series Digi-Mantle Heating Kit innehåller en värmemantelkontroller och utbytbar värmepatron.
  • Uppnå jämn temperatur upp till 450 °C över den rundbottnade kolven.
  • Omrörningshastigheter från 100 till 2000 rpm med utmärkt stabilitet.
  • Ventilerat hölje håller värmepatronen sval vid beröring.
  • Modulär design gör att värmepatroner i olika storlekar kan användas på samma Digi-Mantle-kontroller.
  • Kontrollera temperaturen och omrörningshastigheten oberoende av Digi-Mantle digital styrenhet.
  • Kontrollpanelen har indikatorlampor för kraft, värmare och omrörare.
  • Mikroprocessorstyrd värmare visar värmeinställningen i procent av den totala effekten.
  • Se den faktiska temperaturen (upp till °220 C) för kolvens innehåll på en 3-siffrig LCD-skärm med hjälp av den medföljande temperatursonden.
  • Varje Digi-Mantle-värmesats innehåller en kontrollenhet och en värmepatron som rymmer 100 till 250 ml, 500 ml eller 1000 ml rundbottnad kolv.
  • På grund av sin modulära design kan en värmepatron av annan storlek användas med samma kontroller, vilket sparar pengar.
Spezifikation
Kapacitet 100 till 250 ml (3,4 till 8,5 oz.)
Kapacitet (metrisk) 100 till 250 ml
För användning med Kolvar med rund botten
Mått (L x B x H) 300 x 300 x 650 mm
Höjd (engelska) 25,6 tum.
Höjd (metrisk) 650 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Spänning 115/230 V
Material Pulverbelagd aluminium
Hastighet 100 till 2000 r/min
Vikt (metrisk) Frakt 3.1 kg
Vikt (engelska) Frakt 6.8 lb.
Bredd (engelska) 11,8 tum
Bredd (metrisk) 300 mm
Produkttyp Värmemantel
Temperatur (metrisk) 450 °C
Kapacitet (engelska) 3,4 till 8,5 oz.
Temperatur (engelska) 842 °F
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt