Läs mer
Digi-Sense™ Avancerade förkalibrerade RTD-termometrar
Produktkod. 15622617
Modell:
Dataloggning
Inte dataloggning
Sondtyp:
2-ingång
Enkel ingång
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15622617
Brand: Digi-Sense™ 2025095
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Skyddande gummiskydd med inbyggt stativ, ett 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal . Dataloggningsmodellerna 20250-92, -94 och -96 inkluderar också en USB kabel och programvara.
Perfekt för labbet till produktionsgolvet
  • Pålitliga mått, garanterat!
  • NIST-spårbart certifikat ingår
  • Kraftig konstruktion för att skydda mot stötar och burkar.
  • Super lager LCD för enkel visning av data
  • Accepterar ett brett utbud av sonder
  • Min-, Max- och Avg-avläsningar för snabb analys av objektet
  • Elektronisk offset-funktion tillåter kompensation av sondfel
Garanti
2 år
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.6 cm
Inkluderar Skyddsgummiskydd med inbyggt stativ, ett 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .
Material Plast
Mätningstid <1 sek.
Modell Inte dataloggning
Sondtyp Enkel ingång
Upplösning 0,1 °F (0,1 °C) från 148 till 1562 °F (-99,9 till 850 °C); 1 °F (1 °C) utanför räckvidd
Bredd (engelska) 2,25 tum.
Produkttyp RTD termometer
Datalagring Hold (Håll)
Längd (engelska) 7 tum
Max. Temperatur (engelska) 1562 °F
Max. Temperatur (metrisk) 850 °C
Min. Temperatur (engelska) -320 °F
Min. Temperatur (metrisk) -200 °C
Temperaturområde (engelska) -320 °F till +1562 °F
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +850 °C
Kalibrerad NIST-spårbar
För användning med (utrustning) Pt 100 ohm RTD-sonder
Batterityp 9V
Noggrannhet ±1,5 °F (0,8 °C) från -148 till 392 °F (-99,9 till 199,9 °C); ±2 °F (1 °C)± 0,5 % av läsning utanför räckvidd
Visa Bakgrundsbelyst LCD
Bredd (metrisk) 5.7 cm