Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerad 1000 A AC och AC/DC-tångmätare
Elektriska krav:
AC endast
AC/DC
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Battery
- Pålitliga mått, garanterat! Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
- Stora tecken och bakgrundsbelysning låter dig läsa displayen under alla typer av förhållanden
- Välj enkelt en funktion med en enda vridomkopplare
- Håll eller ''frys'' en avläsning bekvämt när du inte kan se displayen
- Var säker – det bästa mätområdet väljs automatiskt
- Håll dig säker och förhindra skador med överbelastningsskydd
- Få ökad hållbarhet med robust dubbelgjuten hölje och ergonomiskt grepp
- CAT III-600 V säkerhetsklassificering
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Klämmätare |
| Längd (engelska) | 8,875 tum. |
| Längd (metrisk) | 22.6 cm |
| Material | Plast |
| Amperage | 60, 600, 1000 A (AC ) |
| Certifikat och efterlevnad | CAT II 2 000 V, Föroreningsgrad 2, CAT III 600 V |
| Visa | 6000-count LCD, med bakgrundsbelysning och analogt stapeldiagram |
| Elektriska krav | AC endast |
| För användning med (applikation) | Mät strömkvaliteten som körs till din utrustning och upptäck snabbt dolda elektriska problem. |
| Höjd (engelska) | 1,6875 tum. |
| Visa mer |