Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerade fukt- och temperaturindikatorer
Inkluderar:
Inbyggt bordsställ, väggmonteringsfäste, ett AAA-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .
Inbyggt bordsställ, väggmonteringsfäste, ett AAA-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal . Modell 20250-31 inkluderar även en extern temperatursond med en 3 fot kabel.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Inbyggt bordsställ, väggmonteringsfäste, ett AAA-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal . Modell 20250-31 inkluderar även en extern temperatursond med en 3 fot kabel.
Designad för att mäta rätt luftfuktighetsnivåer
- Pålitliga mått, garanterat!
- Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
- Unik miljökomfortindikator
- Visar både temperatur och fuktighet
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Inomhusmått |
| Noggrannhet (barometer) | ±5 %,± 8 % RF Över 80 % och under 40 % RF |
| Fuktighetsområde | 20 till 90 % |
| Upplösning (fuktighet) | 0.01 |
| Upplösning (temperatur) | 0,1 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 50 °C |
| Temperaturområde (engelska) | 32 °F till 120 °F |
| Noggrannhet (temperatur) | ±1,8 °F (± 1,0 °C) |
| Noggrannhet (relativ luftfuktighet) | ±5% RH; ±8 % RF över 80 % och under 40 % RF |
| Inkluderar | Inbyggt bordsställ, väggmonteringsfäste, ett AAA-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal . Modell 20250-31 inkluderar även en extern temperatursond med en 3 fot kabel. |
| Visa mer |