Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerade professionella infraröda termometrar
Produktkod. p-7114292
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +1650 °C
Temperaturområde (engelska):
-58 °F till +3002 °F
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15830026
Brand: Digi-Sense™ 2025007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Typ K flexibel sond, USB kabel, mjukvara, stativ, bärväska, ett 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .
Digi-Sense™ Förkalibrerade professionella infraröda termometrar lokaliserar säkert och enkelt varma och kalla punkter, förhindrar problem och sparar kostnader
  • Pålitliga mått
  • Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
  • Höga distans-till-sikt-förhållanden (D/S) hanterar dina långdistansmätningar
  • Extern typ K-ingång för kontaktmätningar
  • Siktning med dubbla laser för att lokalisera målområden
  • Skyddslinsskydd med magnetlås
  • Pistolgreppshandtaget är bekvämt och lätt att använda
  • Mät yttemperaturer snabbt och noggrant
  • USB gränssnitt för enkel dataöverföring
Garanti
2 år
Specifikationer
För användning med (applikation) Beröringsfri yttemperaturmätning
Höjd (engelska) 7,5 tum
Höjd (metrisk) 18.9 cm
Inkluderar Typ K flexibel sond, USB kabel, mjukvara, stativ, bärväska, ett 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .
Längd (metrisk) 35.56 cm
Material Plast
Upplösning 0,1° 1° över 1000°
Bredd (engelska) 2,25 tum.
Produkttyp Infraröd termometer, 30:1 Avstånd till målstorleksförhållande
Datalagring Dataloggning
Max. Temperatur (engelska) 3000 °F
Max. Temperatur (metrisk) 1650 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +3002 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +1650 °C
Kalibrerad NIST-spårbar
För användning med (utrustning) Typ-K termoelementsonder med minikontakt
Batterityp 9V
Noggrannhet ±5,4 °F från -58° till 68 °F; ±1,0 % av läsningen± 1,8 °F från 68° till 752 °F; ±1,5 % av läsningen± 3,6 °F från 752° till 1472 °F; ±2,5 % av läsningen från 1472° till 3002 °F (± 3,0 °C från -50° till 20 °C; ±1,0 % av läsningen± 1,0 °C från 20° till 400 °C; ±1,5 % av läsningen± 2,0 °C från 400° till 800 °C; ±2,5 % av läsningen från 800° till 1650 °C)
Visa Bakgrundsbelyst LCD
Bredd (metrisk) 5.7 cm
skala 30:1 Distance:Target Size Ratio