Läs mer
Cole-Parmer™ RTD-sond med handtag
Produktkod. 15869995
Längd (engelska) Sond:
4 tum
10 tum
Temperaturområde (engelska):
-58 °F till +900 °F
-58 °F till +932 °F
Sondtyp:
Luft/gas RTD-sond
Penetration RTD-sond
Förpackningsstorlek:
Varje
Temperaturintervallet är endast för sondens spets. Handtagsmaterialet kan påverkas om de sonderar är högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
Produktkod. 15869995
Brand: Cole-Parmer™ 0811785
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Temperaturintervallet är endast för sondens spets. Handtagsmaterialet kan påverkas om de sonderar är högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
Denna RTD-prob med handtag är designad för att ge samma noggrannhet och fördelar som en RTD-sond i en kompakt och ekonomisk design.
  • Tidskonstant: 1 till 3 sekunder eller mer
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
  • Maximalt fel för sondmontering är± 1,1 °C + 0,12 % av avläsning under 300 °F,± 0,35 % av avläsningen över 300 °F.
  • Alfakoefficienten är 0,003850Ω /Ω /° C (DIN IEC 751).
  • Motståndet vid ispunkten (0 °C) är 100Ω .
  • Obs: Tidskonstanten är den tid som krävs för att nå 63,2 % av den nya avläsningen.
  • För att avgöra hur lång tid det tar att nå 99 % av den nya avläsningen, multiplicera tidskonstanten med fem.
  • Obs: temperaturintervallet är endast för sondens spets.
  • Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
  • ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
  • PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
  • Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
  • Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
Garanti
6 månader
Specifikationer
Diameter (engelska) Sond 0,1875 tum.
Diameter (metrisk) sond 4.7 mm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Mjuka och halvmjuka fasta ämnen
Inkluderar 5 fot lindad kabel med 3-stiftskontakt
Längd (engelska) Kabel 60 tum.
Längd (engelska) Totalt 69,5 tum.
Längd (engelska) Sond 4 tum
Längd (metrisk) kabel 152.4 cm
Längd (metrisk) Totalt 176.5 cm
Längd (metrisk) sond 10.2 cm
Material Rostfritt stål, ABS-plast
Mätningstid ≤15 sek. till 99 % av läsningen
Sondtyp Penetration RTD-sond
Produkttyp RTD-sond
Max. Temperatur (engelska) 900 °F
Max. Temperatur (metrisk) 482 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +900 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +482 °C
Kalibrerad Nej
För användning med (utrustning) Digi-Sense Avancerade förkalibrerade RTD-termometrar (20250-95, 20250-96)
Noggrannhet ±1,1 °C,± 0,12 % av läsningen