Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ USB Temperatur och Temperatur/RH Dataloggers
Visningstyp:
Ingen skärm
LCD-skärm
Statusindikatorn lyser
Fuktighetsområde:
0 till 100 %
Ingen fuktövervakning
Temperaturområde (metriskt):
-200 °C till +1370 °C
-40 °C till +70 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Varje Digi-Sense datalogger levereras användarklar med mjukvara, monteringsklämma och lätt att följa instruktioner.
- Avsedda tillämpningar inkluderar övervakning av läkemedel, livsmedel& dryckes-, lager- och kontors-, museums-, laboratorie- och transportmiljöer.
- Lätt att använda och prisvärd gör dessa instrument idealiska för alla behov där noggrann temperaturövervakning behövs.
- Intuitiv programvara stöder två lägen för datavisning och kraftfull dataskalning och panorering. Data kan laddas ner i kalkylbladskompatibla format för analys eller skrivas ut grafiskt.
- Det hållbara polykarbonathuset och precisionssensorerna och elektroniken backas upp av en 2-års garanti.
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Datalogger |
| Visningstyp | Ingen skärm |
| Dataminne | 32 000 avläsningar (16 000/kanal) |
| Kalibrering | Ej kalibrerad |
| Larmtyper | Hög/låg, valbar, Selectable |
| Programvarutyp | Setup, realtidsövervakning, datainsamling, dataanalys |
| Batterityp | 3,6 V litium, 1/2 AA |
| Batteritid | Typiskt 1 år |
| Inkluderar | Programvara, monteringsklämma och hårdvara, skyddande plastkåpa och batteri. |
| Kanaler | 2 |
| Visa mer |