Läs mer
Gibertini Elettronica™ Digital Contact Angle
Produktkod. 11920224
Encompass_Preferred
Produkttyp:
Digital tensiometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11920224
Brand: Gibertini Elettronica™ DCA400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Measure liquid surface tension with efficiency, using this digital tensiometer. The Gibertini Elettronica™ Digital Contact Angle features a simple, robust design for fast response times and accurate results.
  • Display of surface tension value expressed in mN/m (dyne/cm) measured with the Wilhelmy method
  • Autocalibration with internal mass
  • Contact angle 0 to 180 degrees
  • Glass plates (dimensions 24 x 24 x 0.15mm)
  • Suspended system for the arrangement of glass plate
  • Glass container for liquid sample
  • Manual adjustable lab jack
  • Automatic jack with programmable speed (from 21 to 328 mm/sec)
  • Platinum Wilhelmy plate
  • Platinum Du Nouy ring
  • Floater calibrated in weight and in volume and double wall cylinder for relative density measurement:
  • Specific container for sample thermostatation
  • Special pan for metrological control
  • Thermometric probe PT 100 1/3 DIN
Includes software with the following functionality:
  • Contemporaneous display on PC
  • Force changes during the measurements
  • Past time
  • Surface tension value
  • Data recording (useful for other elaborations)
  • Changing value of perimeter plate (if different from the standard)
  • Selection of manual or automatic system for the end of measurement determination
Specifikationer
Produkttyp Digital tensiometer
För användning med (applikation) Measuring liquid surface tension
Mått (L x B) Glass plate dimensions: 24 x 24 x 0.15mm
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.