Läs mer
Fisherbrand™ 120 - Digital värmecirkulationsomrörare för allmänna ändamål med integrerad pump och bad i rostfritt stål
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Mått (L x B x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Temperaturområde:
15 °C till 120 °C
5 °C till 120 °C
Beskrivning
Innehåller intelligent kontroll Optimisation TM (ICO) för adaptiv intelligent PID-temperaturkontroll.
- Stabilitet:± 0,05 °C
- Tydlig, ljusstark 4-siffrig LED-display
- Enkelt, intuitivt användargränssnitt med ratt och två funktionsknappar
- Modell tillgänglig med eller utan T-klämma
- Lågvätskedetektering (flottöromkopplare)
- Justerbar övertemperaturskydd
- 2-punkts användarkalibrering
- Visuellt larm
- Inbyggd pump för extern cirkulation
- Tillbehör inklusive lock, ställ och nedsänkningskylare säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 4,8 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 18 l |
| Kondensor typ | Luftkyld |
| Kylkapacitet | -15 °C (med doppningskylare) |
| Flödeshastighet | 16 l/min. |
| Temperaturområde | 5 °C till 120 °C |
| Typ | Värmecirkulator med öppet bad |
| Extern cirkulation | Ja |
| Inkluderar | 18 L tank i rostfritt stål |
| Material | Rostfritt stål |
| Visa mer |