Läs mer
Ohaus™ Digital Multi-Tube Vortex Mixer VXMTDG
Handla allt Ohaus Produkter
Bana:
3,6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk för applikationer som kräver noggrannhet och repeterbarhet
- Bearbeta upp till 50 prover åt gången
- LED-displayer för hastighet och tid
- Pulserande läge
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 3,6 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 4.5 kg |
| Hastighetsintervall | 500 till 2500 rpm |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz, 1 A |
| Amperage | 1 A |
| Mått (L x B) | 24.10 x 38.40 cm |
| Höjd (engelska) | 16.00 in. |
| Höjd (metrisk) | 40.6 cm |
| Längd (engelska) | 9,50 tum. |
| Längd (metrisk) | 24.10 cm |
| Visa mer |