Läs mer
Brannan™ Digital oral termometer
Produktkod. 13079192
Temperaturområde (metriskt):
32 °C till 42 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13079192
Brand: Brannan™ 11/064/2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger temperaturavläsningar med hög noggrannhet med snabb respons. Brannan™ Digital oral termometer är säker, lätt att läsa och enkel att använda. Kan användas för att ta orala, underarms- eller rektala temperaturer.
  • Hög noggrannhet, med snabb respons.
  • Säker, lätt att läsa och enkel att använda.
  • För oral, under arm eller rektal användning.
  • Inrymt i vitt plastfodral med stor digital display
  • Maximal temperaturhållningsfunktion och automatisk avstängningsfunktion för att spara batteritid.
  • Batterityp SR41 (1,5V) ingår.
  • Med plastficka, inklusive klämma och fullständiga instruktioner.
Specifikationer
Max. Temperatur (metrisk) 42 °C
Min. Temperatur (metrisk) 32 °C
Temperaturområde (metriskt) 32 °C till 42 °C
Noggrannhet ±0,1 °C eller± 0,2 °C