Läs mer
Thermo Scientific™ Block, 0,5 ml och 0,2 ml
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Antal platser:
30
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För användning med: Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
- Garanti: 2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Blandat block, 0,5mL och 0,2mL |
| Kapacitet (metrisk) | 30 x 0.5 mL, 20 x 0.2 mL |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller) |
| Håller | 30 x 0,5 ml och 20 x 0,2 ml |
| Belysning | LED |
| Antal platser | 30 |
| Typ | Block |
| Mått (L x B x H) | 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 tum) |