Läs mer
Grant Instruments™ JB Nova Digital vattenbad med lock
Produktkod. 15177015
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
Mått (L x B x H):
215 x 335 x 200 mm
365 x 360 x 225 mm
570 x 335 x 275 mm
590 x 335 x 275 mm
Värmekapacitet:
1400 W (230 V) 1050 W (120 V)
350 W (120 V)
800 W (230V och 120V)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15177015
Brand: Grant Instruments™ JBN5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger stabil temperaturkontroll, enkelt gränssnitt och snabb uppvärmning. Grant Instruments™ JB Nova Digital vattenbad med lock finns i fyra olika modeller, där bottenbricka och lock ingår som standard.
  • Temperaturintervall omgivningstemperatur +5°C till 95°C i drift
  • Stabilitet:± 0,5°C
  • Unik Set and ForgetTM-teknik - snabb uppvärmning, pålitlig temperaturkontroll
  • Enkla, intuitiva kontroller - snabbt och enkelt att ställa in temperaturen
  • Praktiskt frontpanellås - inaktiverar frontpanelskontroller och förhindrar oavsiktliga ändringar
  • Lämplig för användning med värmeöverföringskulor
  • Dräneringsventil för bad på 12 l, 18 l och 26 l
  • 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 l
Temperaturområde Omgivningstemperatur +5° till 95 °C
Värmekapacitet 350 W (120 V)
Temperaturupplösning 0,5 °C
Temperaturstabilitet ±0,5 vid 70 °C
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 215 x 335 x 200 mm
Spänning 230 V