Läs mer
Grant Instruments™ JB Nova Digital vattenbad med lock
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
Mått (L x B x H):
215 x 335 x 200 mm
365 x 360 x 225 mm
570 x 335 x 275 mm
590 x 335 x 275 mm
Värmekapacitet:
1400 W (230 V) 1050 W (120 V)
350 W (120 V)
800 W (230V och 120V)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ger stabil temperaturkontroll, enkelt gränssnitt och snabb uppvärmning. Grant Instruments™ JB Nova Digital vattenbad med lock finns i fyra olika modeller, där bottenbricka och lock ingår som standard.
- Temperaturintervall omgivningstemperatur +5°C till 95°C i drift
- Stabilitet:± 0,5°C
- Unik Set and ForgetTM-teknik - snabb uppvärmning, pålitlig temperaturkontroll
- Enkla, intuitiva kontroller - snabbt och enkelt att ställa in temperaturen
- Praktiskt frontpanellås - inaktiverar frontpanelskontroller och förhindrar oavsiktliga ändringar
- Lämplig för användning med värmeöverföringskulor
- Dräneringsventil för bad på 12 l, 18 l och 26 l
- 3 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 18 l |
| Temperaturområde | Omgivningstemperatur +5° till 95 °C |
| Värmekapacitet | 1400 W (230 V) 1050 W (120 V) |
| Temperaturupplösning | 0,5 °C |
| Temperaturstabilitet | ±0,5 vid 70 °C |
| Garanti | 3 år |
| Mått (L x B x H) | 570 x 335 x 275 mm |
| Spänning | 230 V |