Läs mer
Digoxigenin Antibody (21H8), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
Brand:  Novus Biologicals NBP2-31191
Produktkod. 18778323
  • 5040.00 SEK / 100µg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Digoxigenin Monoclonal specifically detects Digoxigenin in All Species samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, In-situ Hybridization, Southern Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Store at 4C short term. Aliquot and store at -80C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only