Läs mer
Diiodomethane, 99%, stab.
Produktkod. 11458790
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
25g
500g
50g
Produktkod. 11458790
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15457.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 75-11-6 | CH2I2 | 267.84 g/mol
Dijodmetan används för att bestämma densiteten av mineraler och andra fasta prover på grund av dess höga densitet. Den används som en optisk kontaktvätska för att bestämma brytningsindex för vissa ädelstenar. I simmons-smith-reaktionen fungerar det som ett reagens för att generera metylen (karbin) fri radikal. Det reagerar med olefiner för att framställa cyklopropaner med hög stereospecificitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dijodmetan används för att bestämma densiteten av mineraler och andra fasta prover på grund av dess höga densitet. Den används som en optisk kontaktvätska för att bestämma brytningsindex för vissa ädelstenar. I simmons-smith-reaktionen fungerar det som ett reagens för att generera metylen (karbin) fri radikal. Det reagerar med olefiner för att framställa cyklopropaner med hög stereospecificitet.
Löslighet
Blandbar med alkohol och eter. Något blandbar med vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med alkalimetallsalter, starka oxidationsmedel, starka baser, metaller, litium, kalium, natrium, natriumoxider och legeringar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-11-6
Molekylformel CH2I2
Molekylvikt (g/mol) 267.84
MDL-nummer MFCD00001079
InChI-nyckel NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane
PubChem CID 6346
IUPAC-namn dijodmetan
LEDER ICI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diiodomethane
Namnnotering stabilized
Smältpunkt 5°C to 6°C
Densitet 3.322
Kokpunkt 180°C to 181°C (decomposition)
Flampunkt None
Analysprocentintervall 99%, stab.
Brytningsindex 1.74
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1696892
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,6066
Löslighetsinformation Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Formel vikt 267.84
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diiodomethane, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Methylene iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.