Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Spädnings-/dispensersprutor för olika instrument
Produktkod. 15208513
Volym (metrisk):
2,5 ml
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15208513
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 008787
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger bättre prestanda och överlägsen kvalitet. Trajan Scientific and Medical Spädnings-/dispensersprutor för olika instrument har kunskapen och expertis som går till att tillverka en SGE spruta.
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
  • Diluter/Dispenser Spruta för olika instrument
Specifikationer
Beskrivning 60 mm slaglängd, 6-32 UNC gänga i kolvknappen
Längd (metrisk) 60 mm
Volym (metrisk) 5 mL
För användning med (utrustning) Olika instrument