Läs mer
Dimetylsulfoxid (99+% renhet), MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- Dimetylsulfoxid används för att förbättra dermal absorption av många kemikalier.
- Ett lösningsmedel för många organiska och oorganiska föreningar inklusive fetter, kolhydrater, färgämnen, hartser och polymerer.
- Används i frostskyddsmedel eller hydraulvätskor och som kryokonserveringsmedel för cellkulturer.
- Används vid oxidation av tioler och disulfider till sulfonsyror.
- Används som ett PCR-hjälplösningsmedel för att förbättra utbytet, särskilt vid lång PCR.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl Sulfoxide |
| CAS | 67-68-5 |
| Densitet | 1.104 g/cm3 at 20 °C |
| Kvantitet | 500 mL |
| Analysprocentintervall | 99+% |
| Molekylformel | C2H6OS |
| MDL-nummer | MFCD00002089 |
| Synonym | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
| InChI-nyckel | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CS(C)=O |
| Visa mer |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.