Läs mer
Dimetylsulfoxid, för HPLC, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 mL
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
250ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 18.4°C |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 189°C |
| Kvantitet | 250 mL |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 0.55mbar at 20°C |
| Viskositet | 1.98 mPaS at 25°C |
| IUPAC-namn | metansulfinylmetan |
| Formel vikt | 78.13g/mol |