Läs mer
Dimetylsulfoxid, reagenskvalitet, Honeywell
Produktkod. p-7073682 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
1 gA
4 L
5 L
25 L
230 kg
Förpackningsstorlek:
1 GAL
1 L
100ml
2.5 L
230kg
25 L
4 L
5 L
500ml
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15667820
Brand: Honeywell Research Chemicals D5879100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide
Densitet 1.10g/mL
Kvantitet 100 mL
Explosionsgräns 42%, 63°F
Flampunkt 87°C (188.6°F)
Tändpunkt 573°F
Linjär formel (CH3)2SO
Ångtryck 0.42 mmHg (20°C)
Beilstein 506008
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
Formel vikt 78.13g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Reagens